主要文件
07-2130
Sigma-Aldrich
抗泛素抗体
from rabbit
别名:
Polyubiquitin-C, Ubiquitin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
生物来源
rabbit
质量水平
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
rat, human, mouse
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... UBC(7316)
一般描述
泛素作为标志物发挥作用,指示细胞中其他蛋白质的命运。它可以作为单个分子或多聚泛素链连接。尽管泛素化的蛋白质通常会被20S蛋白体标记为降解,但泛素化也可能表明其他去向,具体取决于将泛素链连接到目标蛋白的赖氨酸残基。通过Lys33连接到激酶底物(如AMP激活)的泛素链蛋白激酶(AMPKα1,BRSK1,MARK3,MARK4和NUAK1)可能会激活或失活这些蛋白,从而支持泛素在调节信号传导中的作用。
特异性
基于序列相似性,预期具有广泛的物种反应。
该抗体可识别N末端的泛素。
免疫原
对应于人泛素N末端的KLH偶联的线性肽。
表位:N端
应用
研究子类别
常规翻译后修改
研究类别
信号传导
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL代表性批次在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到泛素。
该泛素抗体经过验证可用于IP & WB中,以检测泛素蛋白。
质量
在血清饥饿的HeLa细胞裂解物中通过免疫沉淀进行评价。
蛋白质沉淀分析:10 µg的该抗体在5 µL血清饥饿HeLa细胞裂解物中检测到泛素。
目标描述
观测分子量〜8 kDa。 该蛋白的计算分子量为8 kDa,但由于四聚体,在约24 kDa时观察到。(Kvint, K., et al. (2008).Mol Cell.30(4):498-506.)
外形
亲和纯化
形式:纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析说明
对照
血清饥饿HeLa细胞裂解物
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Kristian Kvint et al.
Molecular cell, 30(4), 498-506 (2008-05-24)
The final outcome of protein polyubiquitylation is often proteasome-mediated proteolysis, meaning that "proofreading" of ubiquitylation by ubiquitin proteases (UBPs) is crucial. Transcriptional arrest can trigger ubiquitin-mediated proteolysis of RNA polymerase II (RNAPII) so a UBP reversing RNAPII ubiquitylation might be