抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, canine, rat, rabbit, bovine, pig, human
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer16)
基因資訊
human ... PLN(5350)
一般說明
受磷蛋白(PLB)是一种52个氨基酸的磷蛋白,可调节心脏肌浆网(SR)的钙泵。PLB是五个相同亚基的低聚物,每个亚基具有细胞质和跨膜结构域。胞质结构域(残基1至25)包含磷酸化位点,并且是高度碱性的,很容易被蛋白酶切割。而跨膜结构域(残基25至52)主要是疏水性的,蛋白酶抗性的并稳定了五聚体。 肾上腺素能刺激心肌后,PLB在Ser16和Thr17处被磷酸化,这与跨SR膜的钙转运活性的刺激和心脏纤维的松弛有关。
特異性
可识别磷酸化的受磷蛋白(Ser16),Mr 5-25 kDa。 在一些裂解液中可能会检测到其他非特异性条带,Mr 75 & 00 kDa。
预计会与人、小鼠、大鼠、兔、猪和狗发生交叉反应。
免疫原
KLH偶联的合成肽,对应于人心脏受磷蛋白(rA[pS]TIEMPQQAR-C)的氨基酸14-25,并添加了C端半胱氨酸。 在大鼠、小鼠、兔、猪和狗中的免疫序列是相同的。
應用
研究子类别
肌肉生理学
常规翻译后修改
肌肉生理学
常规翻译后修改
研究类别
代谢
信号传导
代谢
信号传导
该抗磷酸化受磷蛋白(Ser16)抗体经过验证可用在WB中检测磷酸化受磷蛋白(Ser16)。
品質
已通过蛋白免疫印迹对用PKA培养的牛心脏制剂进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该批次检测到用10 µg PKA(目录号14-114)培养10分钟的牛心脏制剂中的磷酸化受磷蛋白。
请勿煮沸心脏制剂。
煮沸可将25 kDa五聚体还原为三,二或单体。另外,磷酸化可以将五聚体破坏成二聚体和单体。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该批次检测到用10 µg PKA(目录号14-114)培养10分钟的牛心脏制剂中的磷酸化受磷蛋白。
请勿煮沸心脏制剂。
煮沸可将25 kDa五聚体还原为三,二或单体。另外,磷酸化可以将五聚体破坏成二聚体和单体。
標靶描述
变化
外觀
免疫亲和层析
纯化的兔多克隆IgG,溶于含有0.014 M 磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.175 M NaCl、0.07%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。 储存于 -20°C。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
牛心脏制剂,用PKA处理。
牛心脏制剂,用PKA处理。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 133(1), 174-185 (2013-02-19)
Bisphenol A (BPA) is an estrogenizing endocrine disruptor compound of concern. Our objective was to test whether lifelong BPA would impact cardiac structure/function, calcium homeostasis protein expression, and the DNA methylation of cardiac genes. We delivered 0.5 and 5.0 µg/kg/day
Biochemical and biophysical research communications, 267(1), 40-48 (2000-01-07)
Quantitative immunoassays to discriminate and quantitate phospholamban and its phosphorylation states in heart homogenates were developed using known amounts of protein determined by amino acid analysis. Synthetic 1-52 phospholamban, the hydrophilic 1-25 peptide, and 1-25 phosphopeptides containing P-Ser(16), P-Thr(17), and
Single histidine-substituted cardiac troponin I confers protection from age-related systolic and diastolic dysfunction.
Cardiovascular Research null
International journal of molecular sciences, 19(2) (2018-02-01)
SERCA2a is the Ca2+ ATPase playing the major contribution in cardiomyocyte (CM) calcium removal. Its activity can be regulated by both modulatory proteins and several post-translational modifications. The aim of the present work was to investigate whether the function of
Science advances, 3(6), e1603081-e1603081 (2017-06-21)
Obscurins are cytoskeletal proteins with structural and regulatory roles encoded by OBSCN. Mutations in OBSCN are associated with the development of hypertrophic cardiomyopathy (HCM) and dilated cardiomyopathy (DCM). Specifically, the R4344Q mutation present in immunoglobulin domain 58 (Ig58) was the