無性繁殖
monoclonal
物種活性
pig, mouse, vertebrates, rat, human, bovine
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CALM3(808)
一般說明
钙调蛋白(CaM)是一种广泛存在的钙结合蛋白,可与多种不同的蛋白质靶标结合并调节其功能,从而影响许多不同的细胞功能。
CaM介导炎症,代谢,细胞凋亡,肌肉收缩,细胞内运动,短期和长期记忆,神经生长和免疫反应等过程。 CaM 在许多细胞类型中表达,并且可以具有不同的亚细胞定位,包括细胞质、细胞器内,或与质膜或细胞器膜结合。 CaM 结合的许多蛋白质本身无法结合钙,因此将 CaM 用作钙传感器和信号传感器。 CaM 与钙结合后会发生构象变化,从而使其与特定蛋白质结合以产生特定反应。 CaM 最多可以结合四个钙离子,并且可以进行翻译后修饰,例如磷酸化、乙酰化、甲基化和蛋白水解,每种都可能调节其作用。
CaM介导炎症,代谢,细胞凋亡,肌肉收缩,细胞内运动,短期和长期记忆,神经生长和免疫反应等过程。 CaM 在许多细胞类型中表达,并且可以具有不同的亚细胞定位,包括细胞质、细胞器内,或与质膜或细胞器膜结合。 CaM 结合的许多蛋白质本身无法结合钙,因此将 CaM 用作钙传感器和信号传感器。 CaM 与钙结合后会发生构象变化,从而使其与特定蛋白质结合以产生特定反应。 CaM 最多可以结合四个钙离子,并且可以进行翻译后修饰,例如磷酸化、乙酰化、甲基化和蛋白水解,每种都可能调节其作用。
特異性
对小麦胚芽也有反应。预期具有广泛的交叉反应性。
对结合Ca2+和不含Ca2+的钙调蛋白均具有特异性,Mr 17 kDa。不能识别牛S100-α、S100-β、肌钙蛋白C或小白蛋白。
免疫原
对应于牛钙调蛋白21个羧基末端氨基酸(128-148)的合成肽,与酪球蛋白结合。
表位:氨基酸128-148
應用
免疫沉淀:
4 μg先前批次对A431 RIPA细胞裂解液中的钙调蛋白进行了免疫沉淀。 放射免疫分析:
用10 μg/mL检测200~300 ng范围内的钙调蛋白。
4 μg先前批次对A431 RIPA细胞裂解液中的钙调蛋白进行了免疫沉淀。 放射免疫分析:
用10 μg/mL检测200~300 ng范围内的钙调蛋白。
抗钙调蛋白抗体经过验证可用在WB & IP中检测钙调蛋白。
研究子类别
GPCR, cAMP/cGMP & 钙信号传导
GPCR, cAMP/cGMP & 钙信号传导
研究类别
信号传导
信号传导
品質
对人A431癌细胞、小鼠3T3和L6大鼠骨骼肌成纤维细胞的RIPA裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析: 0.1-1 μg/mL的该抗体在人A431癌细胞的RIPA裂解液中检测到钙调蛋白。先前的批次在小鼠3T3和L6大鼠骨骼成纤维细胞的RIPA裂解液中检测到钙调蛋白。
蛋白质印迹分析: 0.1-1 μg/mL的该抗体在人A431癌细胞的RIPA裂解液中检测到钙调蛋白。先前的批次在小鼠3T3和L6大鼠骨骼成纤维细胞的RIPA裂解液中检测到钙调蛋白。
標靶描述
17 kDa
聯結
替代:04-1158
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠IgG,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),0.15 M NaCl和0.05%叠氮化钠的储存缓冲液中。冷冻溶液。
蛋白G层析
儲存和穩定性
自收到之日起可稳定保存1年。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
International journal of molecular medicine, 37(4), 989-997 (2016-03-05)
The mechanism by which hyperuricemia induced-endothelial dysfunction contributes to cardiovascular diseases (CVDs) is not yet fully understood. In the present study, we used uric acid (UA) to trigger endothelial dysfunction in cultured endothelial cells, and investigated the effects of induced
Nature, 399(6732), 155-159 (1999-05-21)
Neurotransmitter release at many central synapses is initiated by an influx of calcium ions through P/Q-type calcium channels, which are densely localized in nerve terminals. Because neurotransmitter release is proportional to the fourth power of calcium concentration, regulation of its
Monoclonal antibody to calmodulin: development, characterization, and comparison with polyclonal anti-calmodulin antibodies.
Analytical biochemistry, 194, 369-377 (1991)
Induction of TLR4-target genes entails calcium/calmodulin-dependent regulation of chromatin remodeling.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Human platelets contain estrogen receptor alpha, caveolin-1 and estrogen receptor associated proteins.
Platelets null