06-574
抗-TrkA抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
Neurotrophic tyrosine kinase receptor type, Oncogene TRK, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, high affinity nerve growth factor receptor, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1, tyrosine kinase receptor A
登录查看公司和协议定价
所有图片(4)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human, mouse, rat
制造商/商品名称
Upstate®
技术
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
rat ... Ntrk1(59109)
一般描述
TrkA,表观分子量140 kDa,是一种高亲和力神经生长因子(NGF)。Trk原癌基因家族包含四个成员TrkA,TrkB,TrkC和TrkE,它们在整个中枢神经系统和周围神经系统中可变表达。TrkA与神经生长因子(NGF)结合并在酪氨酸残基(Tyr490,Tyr674,Tyr675,Tyr751和Tyr785)上自磷酸化以激活多个下游效应蛋白。Shc缔合和随后激活Ras-MAP激酶信号级联反应需要Tyr490处的磷酸化,从而激活Elk-1依赖性基因转录和神经突生长。Tyr674和Tyr675处的磷酸化位于TrkA酪氨酸激酶的催化域内,反映了Trk激酶的活性。另外,PI3-激酶缔合和Akt信号级联反应的激活需要Tyr751的磷酸化。
特异性
与其他物种的反应性尚未得到确认。
可识别TrkA,Mr 140 kDa。不与TrkB或TrkC发生交叉反应。
免疫原
用细菌表达的纯化蛋白免疫的兔子,该蛋白对应于大鼠TrkA受体的整个胞外域。
应用
免疫沉淀
4 μg先前批次已对500 μg PC-12 RIPA裂解液中的TrkA进行了免疫沉淀。
免疫细胞化学:
在用4%多聚甲醛固定的PC-12细胞中,10 μg/mL的先前批次的该抗体显示出TrkA的阳性免疫染色。
4 μg先前批次已对500 μg PC-12 RIPA裂解液中的TrkA进行了免疫沉淀。
免疫细胞化学:
在用4%多聚甲醛固定的PC-12细胞中,10 μg/mL的先前批次的该抗体显示出TrkA的阳性免疫染色。
抗TrkA抗体可检测TrkA水平& 已发表 &并经过验证可用于IC、IP & WB。
研究子类别
神经递质&受体
神经退行性疾病
神经递质&受体
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
神经科学
质量
通过蛋白质印迹法对人A431细胞、小鼠3T3或大鼠PC-12细胞裂解液的RIPA裂解液进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 μg/mL的该批次在人A431细胞的RIPA裂解液中检测到TrkA;先前批次在小鼠3T3和大鼠PC-12细胞裂解液中检测到TrkA。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 μg/mL的该批次在人A431细胞的RIPA裂解液中检测到TrkA;先前批次在小鼠3T3和大鼠PC-12细胞裂解液中检测到TrkA。
目标描述
140 kDa
联系
替代:CBL770
外形
形式:纯化
纯化的兔IgG,溶于含有0.02 M磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。冻存于 -20°C。
蛋白A纯化
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析说明
对照
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
An alternatively spliced form of the nerve growth factor receptor TrkA confers an enhanced response to neurotrophin 3
Clary, D. O. and Reichardt, L. F.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91, 11133-11137 (1994)
The Gata3 transcription factor is required for the survival of embryonic and adult sympathetic neurons.
Tsarovina, K; Reiff, T; Stubbusch, J; Kurek, D; Grosveld, FG; Parlato, R; Schutz, G; Rohrer, H
The Journal of Neuroscience null
p21-activated protein kinase 4 (PAK4) interacts with the keratinocyte growth factor receptor and participates in keratinocyte growth factor-mediated inhibition of oxidant-induced cell death.
Lu, Y; Pan, ZZ; Devaux, Y; Ray, P
The Journal of Biological Chemistry null
Establishment of neurovascular congruency in the mouse whisker system by an independent patterning mechanism.
Oh, WJ; Gu, C
Neuron null
Rui Ji et al.
PloS one, 9(12), e115140-e115140 (2014-12-17)
Tyro3, Axl and Mertk (TAM) receptor tyrosine kinases play multiple functional roles by either providing intrinsic trophic support for cell growth or regulating the expression of target genes that are important in the homeostatic regulation of immune responses. TAM receptors