主要文件
05-1100X
Sigma-Aldrich
抗磺基酪氨酸抗体,克隆Sulfo-1C-A2
clone Sulfo-1C-A2, Upstate®, from mouse
别名:
Clone Sulfo-1C-A2 Antibody, Sulfotyrosine Detection Antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
Sulfo-1C-A2, monoclonal
物種活性
human, porcine, mouse, bovine
物種活性(以同源性預測)
all
製造商/商標名
Upstate®
技術
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
磺基酪氨酸是分泌蛋白,质膜蛋白和溶酶体蛋白的常见翻译后修饰。硫酸化反应由反式高尔基体网络中的特定磺基转移酶催化。酪氨酸硫酸化发生在所有多细胞生物中,并且细胞总蛋白质含量中高达1%的酪氨酸可以被硫酸化。 磺基酪氨酸介导许多受体-配体结合相互作用,包括P-选择蛋白糖蛋白配体-1与P-选择蛋白的相互作用,因子VIII与血管性血友病因子的结合以及凝血酶和水蛭素之间的相互作用。 磺基酪氨酸还参与几种寄生虫和病毒的进入。例如,病毒进入宿主细胞需要HIV-1共受体CCR5的酪氨酸硫酸化,而Duffy抗原/趋化因子受体的酪氨酸硫酸化对于疟疾寄生虫间日疟原虫侵袭红细胞至关重要。
该克隆源自2006年Kehoe 等人描述的抗体。
特異性
识别各种蛋白上的硫酸化酪氨酸残基。不能识别磷酸化酪氨酸或未修饰酪氨酸。
预测该抗体可识别任何磺基酪氨酸,而与周围的氨基酸序列无关。
免疫原
表位:硫酸化酪氨酸
该抗体是采用2006年Kehoe 等人描述的噬菌体展示文库(phage display library)开发的。 选择抗原为KAKISDP-DY(SO3)MTGYMDAC 和KDKKYATEY(SO3)-EYLDYDFC
應用
WB、IP、ELISA
抗-Sulfotyrosine 抗体(克隆 Sulfo-1C-A2) 是一种高质量的小鼠单克隆抗体,用于Sulfotyrosine 的检测,已在WB、IP、ELISA中得到验证。
研究子类别
常规翻译后修改
研究类别
信号传导
品質
使用硫酸酯酶处理的牛纤维蛋白原与未处理的纤维蛋白原进行测定。
標靶描述
n/a
外觀
培养上清液,通过蛋白G亲和色谱纯化。
形式:纯化
纯化小鼠IgG2aκ上清液,溶于含有0.1M Tris甘氨酸(pH 7.4)、0.15M NaCl、0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自接收之日起,在+2-8°C下可稳定保存1年。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1