Merck
V-026
Supelco
D3-维生素D2 (6,19,19-D3)标准液 CRM 溶液
100 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
维生素 D2 (6,19,19-d3) 溶液, 丁二素(6,19,19-d3) 溶液, 钙化醇(6,19,19-d3) 溶液, 麦角骨化醇(6,19,19-d3) 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28D3H41O
分子量:
399.67
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
certified reference material
形狀
liquid
特點
(Snap-N-Shoot®)
(Snap-N-Spike®)
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in ethanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
clinical testing
形式
single component solution
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
−70°C
SMILES 字串
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1/i4D2,13D
InChI 密鑰
MECHNRXZTMCUDQ-OQGZBSKRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
适用于定量 LC-MS/MS 方法和检测应用中维生素 D2 水平的内标物,包括维生素补充剂、强化食品或药物制剂的临床和诊断检测或质量控制检测。维生素 D2,也被称为麦角钙化醇,是维生素 D 补充剂的一种形式,商品名为 Deltalin、Drisdol ® 和 Calcidol ®
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Calcidol is a registered trademark of Patrin Pharma, Inc.
Drisdol is a registered trademark of Sanofi-Aventis
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - (ethanol)
閃點(°C)
12 °C - (ethanol)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)