Merck
23401
Supelco
花生四烯酸
analytical standard
别名:
二十碳-5Z,8Z,11Z,14Z-四烯酸, 全顺式-5,8,11,14-二十碳四烯酸, 花生四烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
304.47
Beilstein:
1713889
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
生物来源
synthetic
质量水平
等级
analytical standard
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.4872 (lit.)
沸点
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
food and beverages
包装形式
neat
官能团
carboxylic acid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
花生四烯酸 (AA) 是一种 ω6 不饱和脂肪酸,是细胞膜磷脂的组分。在炎症反应中,水解磷脂酶 A2 可将 AA 从膜磷脂中释放出来。然后,AA 可被至少两种环加氧酶 (COX) 亚型代谢为前列腺素和血栓烷,被脂氧合酶代谢为白三烯和脂氧素,以及通过细胞色素 p450 催化代谢为环氧-二十碳三烯酸。AA 及其代谢产物在多种生物过程中发挥着重要作用,包括信号转导、平滑肌收缩、趋化性、细胞增殖和分化,以及细胞凋亡。已证实 AA 可与 G 蛋白的亚基结合,抑制 Ras GTP 酶激活蛋白 (GAP) 的活性。AA 的细胞摄取需要消耗能量并涉及跨细胞质膜的蛋白质辅助运输。
花生四烯酸及其代谢产物在多种生物过程中发挥着重要作用,包括信号转导、平滑肌收缩、趋化性、细胞增殖和分化,以及细胞凋亡。
花生四烯酸可刺激MDA-MB-435人转移癌细胞与细胞外基质分子(胶原蛋白IV和玻连蛋白)的粘附 。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Cuizhu Wang et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-12)
Gastric ulcer (GU), a prevalent digestive disease, has a high incidence and is seriously harmful to human health. Finding a natural drug with a gastroprotective effect is needed. Ocotillol, the derivate of ocotillol-type saponins in the Panax genus, possesses good
Yongjian Yue et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(8), 12300-12310 (2019-02-28)
The disorders of hemostasis and coagulation were believed to be the main contributors to the pathogenesis of pulmonary thromboembolism (PTE), and platelets are the basic factors regulating hemostasis and coagulation and play important roles in the process of thrombosis. This