Merck
T-116
Supelco
蒂巴因标准液 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H21NO3
CAS号:
分子量:
311.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN1[C@H](C2)C3=CC=C(OC)[C@H]4[C@]3(CC1)C5=C2C=CC(OC)=C5O4
InChI
1S/C19H21NO3/c1-20-9-8-19-12-5-7-15(22-3)18(19)23-17-14(21-2)6-4-11(16(17)19)10-13(12)20/h4-7,13,18H,8-10H2,1-3H3/t13-,18+,19+/m1/s1
InChI 密鑰
FQXXSQDCDRQNQE-VMDGZTHMSA-N
一般說明
蒂巴因是鸦片的天然成分,化学上与吗啡和可待因相似,但具有刺激作用,而非抑制作用。分析蒂巴因可排除或确认吗啡假阳性。该有证的Snap-N-Spike®溶液适合用作从法医分析和临床毒理学研究到尿液药物检测的各种LC/MS或GC/MS检测应用的校准品或对照品的起始材料。
應用
  • 挖掘出的鸦片分析方法:Vincenti等人(2023年)开发了一种UHPLC-MS/MS方法来检测来自考古发现的罂粟属植物中的生物碱,包括蒂巴因,证明了其历史药用价值(Vincenti等人,2023年)。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)