Merck
C-040
Supelco
可待因-D6 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
氘代可待因溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H15D6NO3
分子量:
305.40
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
浓度
100 μg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1/i1D3,2D3
InChI key
OROGSEYTTFOCAN-JLXZPSIDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
可待因-D6是一种稳定标记的内标物,适用于包括疼痛处方监测、法医分析、临床毒理学、尿液药物测试或同位素稀释方法在内的许多LC/MS或GC/MS试验应用。可待因是一种具有镇痛、镇咳和镇静作用的鸦片制剂,是鸦片中第二大主要生物碱。由于鸦片类药物被归类为受控物质,Cerilliant都是以免DEA溶液的形式提供绝大多数鸦片标准品的,以提高便利性。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
51.8 °F - closed cup
闪点(°C)
11.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)