特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
1.0 mg/mL in acetonitrile
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−70°C
SMILES字符串
CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)C=C(C)[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32-,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1
InChI key
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
基因信息
human ... FKBP1A(2280)
一般描述
西罗莫司,又称雷帕霉素,属于天然疏水性大环内酯类,被广泛用作免疫抑制药物。除具有免疫抑制活性外,它还具有抗真菌、抗念珠菌、抗肿瘤、抗增殖等作用。西罗莫司是由吸湿链霉菌生产的,用作雷帕霉素(mTOR)抑制剂的哺乳动物靶点。它通过阻断 T 淋巴细胞对细胞因子和抗原的激活和增殖而起作用。
应用
- 通过微流体开放界面生物固相微萃取-质谱法(Bio-SPME-MOI-MS/MS)对全血样品中的西罗莫司、他克莫司、依维莫司和环孢素 A 进行多残留分析
- 开发和验证高效液相色谱-串联质谱法(HPLC-MS/MS)以测定全血样本中的免疫抑制药物环孢素 A、他克莫司、西罗莫司和依维莫司
- 通过液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)测定猪全血和肺组织样品中的西罗莫司,使用单步蛋白沉淀法进行样品制备
- 通过液相色谱-串联质谱法分析移植患者血样中的西罗莫司、环孢素 A、他克莫司和依维莫司通过液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)测定干燥纸盘基质中西罗莫司、环孢素 A 和依维莫司的含量
特点和优势
- 完全符合 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认证
- 附综合分析证书(CoA),包括稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定性和可追溯性数据
- 通过实时稳定性研究严格测试,以确保准确性和保质期
- 使用合格的精密天平进行重量准备,以确保最小不确定性
- 氩气环境下火焰密封,装入安瓿以便长期保存
- 提供方便的 DEA 豁免格式,以提高实验室效率
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2 °C - closed cup