特點
(Snap-N-Spike®)
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1C(C2=CC(OC)=CC=C2)(NCC)CCCC1.Cl
InChI
1S/C15H21NO2.ClH/c1-3-16-15(10-5-4-9-14(15)17)12-7-6-8-13(11-12)18-2;/h6-8,11,16H,3-5,9-10H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
FJNRBMKLTGCSRN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
认证溶液标准品,适用于临床毒理学、法医分析或尿液药物测试的 LC/MS 或 GC/MS 应用。2-(乙氨基)-2-(3-甲氧基苯基)环己酮,俗名MXE、Mexxy和Roflcoptr,是一种合成毒品(designer drug)和氯胺酮衍生物,可用作娱乐用解离剂和致幻剂。据报道该药物具有与氯胺酮相同的不良副作用。据报道2-(乙氨基)-2-(3-甲氧基苯基)环己酮在英国和美国很受欢迎。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C