Merck
L-911
Supelco
劳拉西泮-D4标准液 CRM 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15D4H6Cl2N2O2
CAS号:
分子量:
325.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
ClC1=CC=C2C(C(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3Cl)=NC(O)C(N2)=O)=C1
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-15(21)14(20)18-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7,15,21H,(H,18,20)/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
DIWRORZWFLOCLC-RHQRLBAQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一种适用于通过 LC/MS 或 GC/MS 定量测定尿液、血清或血浆中劳拉西泮水平的稳定标记内标物,用于尿液药物检测、临床毒理学或法医学分析。劳拉西泮(商品名 Ativan ® 或 Orfidal)是一种苯二氮卓类药物,常用于治疗焦虑障碍。
應用
  • 毒理学分析应用:在一项通过GC-MS/NCI法检测和定量测定人发中劳拉西泮的研究中,研究人员将劳拉西泮-d₄用作分析参考标准品,用于协助与交通事故相关的法医调查(Cirimele et al., 1996)。
  • 尿液中苯二氮卓类代谢物的验证:该研究论文详细介绍了在GC-MS方法中使用劳拉西泮-d₄来验证尿液中苯二氮卓类代谢物的存在,该研究为临床和法医环境提供了关键数据(Meatherall, 1994)。
法律資訊
Ativan is a registered trademark of American Home Product Corp.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup