特点
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
1.0 mg/mL (50:50 Methanol/Water with 1% 1N HCl)
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(N1)CCC(C1=C2)=CC=C2OCCCCN(CC3)CCN3C4=CC=CC(Cl)=C4Cl
InChI
1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
InChI key
CEUORZQYGODEFX-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... DRD2(1813) , HTR1A(3350) , HTR2A(3356)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
51.8 °F
闪点(°C)
11 °C