主要文件
Z740618
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, dish diam. × H 50 mm × 17 mm, autoclavable
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
物料
soda-lime glass
无菌性
non-sterile
特点
autoclavable
lid
包装
pack of 24 ea
圆盘容量
~30 mL
圆盘直径 × 高度
50 mm × 17 mm
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)