一般描述
BRAND®培养皿由高品质钠钙玻璃制成,出色耐久性和透明度,适合实验室使用。这款培养皿具有优异的玻璃品质和表面处理,皿底和皿盖内外平整,无气泡和条痕。光洁的火焰抛光边缘,安全好用。这款玻璃培养皿可保证实验室工作的精密度和出色性能,是研究人员进行微生物学工作、细胞培养等科研实验的可靠选择。
特点和优势
- BRAND® 皮氏培养皿采用优质钠钙玻璃制成,并经过出色的表面处理。
- 培养皿的底座和封盖是平的,没有气泡和条痕。
- 具有火焰抛光切边。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG