主要文件
BR455701
BRAND®皮氏培养皿,玻璃
with lid, soda-lime glass, dish H 12 mm , lid, diam. 40 mm , lid
别名:
培养皿, 玻璃, 皮氏培养皿
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.14
物料
soda-lime glass
无菌性
non-sterile
特点
lid
包装
case of 10 ea
制造商/商品名称
BRAND 455701
直径
40 mm , lid
圆盘高度
12 mm , lid
圆盘容量
~15 mL
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
BRAND®培养皿由优质钠钙玻璃制成,以确保在实验室应用中具有出色的耐用性和透明度。该培养皿的玻璃质量和表面处理工艺出色,底座和盖子的内部和外部均平整无气泡和条纹。切割边缘经过火焰抛光,表面光滑,提高了安全性和可用性。该玻璃培养皿非常适合微生物作业、细胞培养和其他科学实验,是追求实验室工作精确性和性能的研究人员的可靠之选。
特点和优势
  • BRAND® 皮氏培养皿采用优质钠钙玻璃制成,并经过出色的表面处理。
  • 培养皿的底座和封盖是平的,没有气泡和条痕。
  • 具有火焰抛光切边。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)