主要文件
Z676764
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 200, Hinged rack
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.01
最大體積:
200 μL
無菌:
sterile
特點:
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 200
包裝:
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
製造商/商標名:
Molecular BioProducts 2069-05-HR
材料
colorless
無菌
sterile
特點
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 200
包裝
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
製造商/商標名
Molecular BioProducts 2069-05-HR
技術
PCR: suitable
最大體積
200 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)