Merck
Z564427
Sigma-Aldrich
Aldrich® AtmosBag手套袋
two-hand, side entry, non-sterile, size mini, closure type, Zipper-lock
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103406
NACRES:
NB.35
尺寸
mini
無菌
non-sterile
特點
closure type Zipper-lock
寬度 × 長度 × 高度
25 in. × 30 in. × 12 in., average inflated dimensions
寬度 × 長度
32 in. × 24.25 in. , deflated dimensions
氣體體積
1.75 ft3
開口直徑
12 in. , 2 ports
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
实验室用:AtmosBag手套袋是一种柔性充气式聚乙烯腔,内置手套,可让您在完全隔离和受控的环境中工作。它是手套箱的便宜、便携式替代品,非常适合各种任务和材料。
现场取样:在采样操作过程中,AtmosBag在罐和桶的顶部滑动,充入惰性气体,以隔绝水汽和灰尘。 最大限度地减少工作人员的暴露,同时保证采得的疏松材料完整。AtmosBag就是一个便携式实验室,可进行测试、犯罪现场调查以及需要洁净隔离腔的其他应用。
带胶带密封封口的AtmosBag:AtmosBag的开口用胶带粘贴并折叠起来,形成气密密封。每个AtmosBag包都配有一条可拆卸的密封带。
带拉链锁的Atmos Bag:AtmosBag的开口用拉链锁锁紧,形成气密密封。由于拉链宽度,开口略小于袋子的宽度。非常适合需要重复使用袋子内容物和紧急隔离的应用。
性能:
  • 由坚固的0.003英寸厚的聚乙烯制成,该聚乙烯经抛光处理,透明度较高
  • 接缝经热封处理以确保强度,并测试通气膨胀无泄漏
  • 为实验室气体、真空和电线均配备入口
  • AtmosBag不阻燃,也不适合长时间接触溶剂、蒸汽或化学品
  • 可以在氩气环境中使用
  • Twoports on each bag. One on each side of the bag.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
访问文档库
Lucas J Leinen et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-02-20)
An essential dimension of food tasting (i.e., flavor) is olfactory stimulation by volatile organic compounds (VOCs) emitted therefrom. Here, we developed a novel analytical method based on solid-phase microextraction (SPME) sampling in argon-filled gas sampling bags with direct gas chromatography⁻mass