主要文件
Z562270
Wilmad® quartz NMR tube
frequency 400 MHz, tube diam. 10 mm, L 7 in.
别名:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121705
NACRES:
SB.32
材料
colorless tube
描述
thin-walled
特點
neck thread push fit
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Wilmad 513-7PP-7QTZ
參數
400 MHz frequency
長度
7 in.
外傾角
13 μm
管直徑
10 mm
壁厚
0.46 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Natural quartz NMR sample tubes are well suited for Boron NMR spectroscopy studies, or where sample exposure to U.V. radiation is required. Boron content is between 0.0 to 0.1 ppm.
法律資訊
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)