主要文件
Z567388
Wilmad ® 石英 (CFQ) EPR 管
O.D. 5 mm, L 100 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121705
NACRES:
SB.32
物料
quartz tube
包装
pack of 5 ea
制造商/商品名称
Wilmad 710-SQ-100M
长度
100 mm
外径
5 mm
管直径
5 mm
壁厚度
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
透明熔融石英 (CFQ),是一种天然存在的材料。它具有较高的介电常数和较低的顺磁性杂质水平。该 NMR 管适用于 EPR 光谱常规检测,不包括紫外辐照和低灵敏度样品。
法律信息
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)