主要文件
Z561371
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-100 °C, immersion L 100 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41112303
NACRES:
NB.79
接合处
joint ST/NS10/30
描述
spirit-filled
特点
subdivision 1.0 °C
制造商/商品名称
Thermco Products, Inc.
温度测量范围
-10-100 °C
长度
350 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)