Merck
Z561444
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-150 °C, immersion L 75 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112303
NACRES:
NB.79
接合處
joint ST/NS10/30
描述
spirit-filled
特點
subdivision 1.0 °C
製造商/商標名
Thermco Products, Inc.
溫度測量範圍
-10-150 °C
長度
325 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.