Merck
Z555983
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 250 mL, hose outlet O.D. 10 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
容量
250 mL
軟管出水口外徑
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC