主要文件
Z530336
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 14/20
别名:
bubblers, scientific bubblers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS14/20
容量
5-7 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)