主要文件
Z156566
Sigma-Aldrich
Aldrich® mineral-oil bubbler
threaded vacuum stopcock
别名:
bubblers, scientific bubblers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
一般說明
With threaded vacuum stopcock and serrated inlet/outlet tubes. For controlling and monitoring gas flow at low (<2 psi) pressures.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)