Key Documents
Z527165
Sigma-Aldrich
Real Crystal® 红外样品卡片
Crystal cover slips for Z527076
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
包裝
pkg of 25 ea
技術
IR spectroscopy: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
价格实惠的一次性用品,类似传统的盐片,极其适用于液体、糊剂、溶液的铸膜以及热解样品。
这些卡片为定性红外分析提供了安装方便的无吸收基底。大气中的水分无法透过该基底。可选配的方形晶体盖玻片可与 19mm 小孔卡片配合使用,将样品夹在样品卡片中的窗片与糊剂和液体样品的盖玻片之间。
  • NaCl、KBr 或 KCl 晶体窗片
  • 三种小孔:9.5、15 和 19mm
  • 透射率:15 和 19mm 小孔为 80+%,9.5mm 小孔为 70+%
  • 可选配的晶体盖玻片(仅用于 19mm 小孔)便于操作糊剂和液体
  • 卡片尺寸:2×4 英寸,适合任意分光光度计的通用滑动固定座
法律資訊
Real Crystal is a registered trademark of International Crystal Laboratories Corp.