主要文件
Z282073
Coors alumina pestle
for Z282022
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.35
物料
alumina
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Coorstek 60365
杵长度
74 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)