Key Documents
Z282022
Coors alumina mortar
capacity 30 mL, O.D. × H 75 mm × 37 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41101702
NACRES:
NB.35
材料
alumina
製造商/商標名
Coorstek 60364
外徑 × 高度
75 mm × 37 mm
容量
30 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)