Key Documents
Z260010
Sigma-Aldrich
FORTUNA® Optifix®基础瓶顶分配器
volume 2-10 mL
别名:
Bottle-Top Dispenser, Optifix Dispenser
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
特點
subdivision 0.2 mL
製造商/商標名
Fortuna Graf 101.080-38
體積測量範圍
2-10 mL
容積
2-10 mL
接頭
GL 40
GL 45
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于分配水溶液、酸和结晶液体
特性:
  • PTFE 包封分配活塞
  • 通过使用玻璃制成的分配筒(涂有防止破裂的塑料保护层)进行可见分配过程
  • 人体工学手指保护帽
  • 快速简便的音量设定,附加微调
  • 将白色 PP 制成的接合器固定至 10 mL;由 30 mL 固体白色 PP 制成的 FIX 接合器
  • 阀块由 PTFE 制成,阀内无金属弹簧-无腐蚀
  • Optifix ® 基本分配器 最多可提供 500 mL
提供 Optifix ® 基本分配器、2 PP 接合器 GL40 + GL451 个 PTFE 进液管
法律資訊
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.