Key Documents
Z202851
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.