主要文件
Z202843
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS24/40
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)