主要文件
Z186821
Sigma-Aldrich
通用取样容器
capacity 4 1/2 oz
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
特点
lid: no
容量
4 1/2 oz
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
耐用且半透明的PP容器可耐受酸、碱、大多数有机溶剂以及实验室常用试剂。内部刻有增量为1盎司和20毫升的双刻度。足够经济到可在一次性使用后丢弃,也足够坚固到可重复进行使用。不包括严格适配的PE盖。 非无菌。
其他说明
不提供盖子。 无盖。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)