Key Documents
Z186848
Sigma-Aldrich
通用取样容器
capacity 8 oz
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.51
容量
8 oz
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
耐用且半透明的PP容器可耐受酸、碱、大多数有机溶剂以及实验室常用试剂。内部刻有增量为1盎司和20毫升的双刻度。足够经济到可在一次性使用后丢弃,也足够坚固到可重复进行使用。不包括严格适配的PE盖。 非无菌。
其他說明
不提供盖子。 无盖。