主要文件
CLS1700100
Corning®大肠杆菌水试样容器,无菌
with sodium thiosulfate tablet, 120 mL polypropylene bottle, graduated, sterile, 100/cs
别名:
sterile sample bottles
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41161502
NACRES:
NB.13
包装
case of 100
pack of 100
制造商/商品名称
Corning 1700-100
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 明确的100 mL EPA填充线
  • 加强的保管线
  • 大的拇指标签,可减少污染,并易于打开
  • 2个拇指标签分别位于锁定机构两侧
  • 水位和封闭盖子下面之间1英尺的顶部空间
特点和优势
  • Corning®大肠菌群水测试样品无菌容器用于检测饮用水中大肠菌群和其它微生物污染物的存在。
  • 纯聚丙烯,容量:总容量120 毫升。
  • 随配一个盖子以减少污染的机会。
  • 锁定箭头确保无菌性不受影响。
  • 包括容器中的硫代硫酸钠片剂。
  • 防漏液
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)