Merck
所有图片(4)
主要文件
Z180181
Supelco
用于大色谱柱的底滴式接头
Luer tip and flow-regulator valve, 0 to 1mm adjustable bore, PTFE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
材料
PTFE
製造商/商標名
Ace Glass 583763
技術
LPLC: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
上端的浅锥结构将 PE 填料支承碟(已包含在内)下方的混合程度降至最低。所有接头都有 #50 Ace Thred 连接口且包括一个 FETFE® O 型圈。
法律資訊
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)