主要文件
Z180149
Supelco
Ace 大型色谱柱
I.D. × L 150 mm × 1,200 mm, capacity 21.20 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
等級
for chromatography
製造商/商標名
Ace Glass 5820125
技術
LPLC: suitable
內徑 × 長度
150 mm × 1,200 mm
容量
21.20 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
末端带有 #50 内置 Ace-Thred 连接口的耐用的硼硅酸盐玻璃色谱柱,可搭配多种上部和下部连接头。适用于离子交换或活性炭处理。色谱柱连接头需单独订购。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)