Key Documents
Z151408
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 1.9 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41101500
NACRES:
NB.74
材料
stainless steel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Branson 100-410-170
罐容量
1.9 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 1800 Utrasonic Bath. Dimensions 110 mm x 110 mm x 70 mm.
法律資訊
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)