主要文件
Z120758
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 350 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
wide-mouth
接合处
Joints neck (70)
无菌性
non-sterile
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
内径
7.0 cm
容量
350 mL
深度 × 总高度
12.5 cm × 15.7 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)