Merck
所有图片(4)
主要文件
Z107549
Sigma-Aldrich
Aldrich® 低形杜瓦瓶
capacity 600 mL, hemispherical, depth 6 1/2 cm
别名:
Aldrich Dewar, Dewar Flask, Low Form Dewar Flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
接合处
Joints neck (140)
无菌性
non-sterile
特点
fits flask 500 mL
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
内径
14 cm
容量
600 mL
深度
6 1/2 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Aldrich低型杜瓦瓶可用于需要低温和磁力搅拌的反应。它具有半球形或圆柱形(半平底)配置的浅底设计。杜瓦瓶由硼硅酸盐玻璃与保护外铝外壳制成。
用于需要低温和磁力搅拌的反应。半球形或圆柱形(半平底)配置的浅底设计。硼硅玻璃与保护外铝外壳。
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)