Merck
Z103128
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 4,300 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
wide-mouth
接合處
Joints neck (143)
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
內徑
14.3 cm
容量
4,300 mL
深度 × 總高度
30.5 cm × 36.5 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC