主要文件
Z117927
Sigma-Aldrich
鲁尔接头-管路接头
female Luer lock to hose end, for tubing i.d., 1/8 ‑ 3/16 in., nickel plated
别名:
environmental, veterinary
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40183110
NACRES:
NB.03
价格与库存信息目前不能提供
物料
nickel plated
特点
for tubing i.d. 1/8 ‑ 3/16 in.
制造商/商品名称
Cadence Science 6158
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
专门设计用于与一次性塑料鲁尔接头注射器和金属鲁尔接头玻璃注射器安全、防漏配合的硬件。316 不锈钢接头无污染,易于清洁,耐腐蚀。
镀铬黄铜连接器以经济的价格提供良好的性能。在 45 psi 下用水测试。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)