Merck
Z115746
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
joint: ST/NS24/40
旋塞尺寸
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC