主要文件
SYNF241000
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 10 cm × 14.3 cm, fits 1000 mL flasks
别名:
Synthware F241000
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
物料
aluminum flask
接合处
Joints neck (143)
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F241000
内径 × 外径
10 cm × 14.3 cm
内径 × 深度
14.3 cm × 10 cm
培养瓶容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)