主要文件
Z106380
Supelco
Shorty Vials®
volume 4 mL, neck thread, 15 ‑ 425, diam. × H 17 mm × 38 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
NACRES:
NB.11
物料
clear borosilicate glass vial
特点
closure type screw top vial
neck thread 15 ‑ 425
直径× 高度
17 mm × 38 mm
体积
4 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
仅有样品瓶。其材质为可高压消毒的美国药典 1 类硼硅酸盐玻璃。根据应用选择合适的瓶盖和隔垫。
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
法律信息
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)