Key Documents
Z106372
Sigma-Aldrich
Shorty Vials®
volume 2 mL, neck thread, 13 ‑ 425, diam. × H 15 mm × 28 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear borosilicate glass vial
特點
closure type screw top vial
neck thread 13 ‑ 425
直徑× 高度
15 mm × 28 mm
容積
2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
仅有样品瓶。其材质为可高压消毒的美国药典 1 类硼硅酸盐玻璃。根据应用选择合适的瓶盖和隔垫。
法律資訊
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.