Merck
W800411
Sigma-Aldrich
7-乙酰基-1,2,3,4,5,6,7,8-八氢-1,1,6,7-四甲基萘
mixture of isomers, ≥90%
别名:
7-Acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnaphthalene, Patchouli ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 2-Acetyl-2,3,8,8-tetramethyloctalin, Iso E Super
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H26O
CAS号:
分子量:
234.38
Beilstein:
1961701
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
等級
Fragrance grade
Halal
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
化驗
≥90%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
cedar; woody; phenolic
InChI
1S/C16H26O/c1-11-9-13-7-6-8-15(3,4)14(13)10-16(11,5)12(2)17/h11H,6-10H2,1-5H3
InChI 密鑰
FVUGZKDGWGKCFE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)