Merck
W6799
丙酮酸-1,2-13C2(游离酸)
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
别名:
2-Oxo-propanoic-1,2-13C2 acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH313CO13CO2H
分子量:
90.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
等级
cGMP
同位素纯度
≥99 atom % 13C
方案
≥95% (CP)
沸点
165 °C (lit.)
质量偏移
M+2
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
InChI key
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)