Merck
900845
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-1-13C,d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC2D4O3
分子量:
93.08
UNSPSC代码:
12352106
同位素纯度
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
方案
≥97% (CP)
表单
liquid
质量偏移
M+5
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=[13C](O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)