Merck
721298
Sigma-Aldrich
丙酮酸-1,2-13C2(游离酸)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
别名:
2-Oxo-propanoic-1,2-13C2 acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH313CO13CO2H
分子量:
90.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
bp
165 °C (lit.)
密度
1.295 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
InChI 密鑰
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1