Merck
W376302
Sigma-Aldrich
二氢茉莉酮
≥98%, stabilized, FG
别名:
3-甲基-2-戊基-2-环戊烯-1-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4C5H4(CH3)(=O)
CAS号:
分子量:
166.26
FEMA號碼:
3763
Beilstein:
1906471
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
7.140
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
化驗
≥98%
包含
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
120-121 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fresh; jasmine; floral; fruity
SMILES 字串
CCCCCC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)